Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators ProdottiDescrizione
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Lot-to-lot traceability
- Sterile
- Disposable
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Volume | 10 μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Materiale | ABS |
| Sterilità | Sterile |
| Size | Standard |
| Colore | Blue |
| Product Type | Inoculating Loop and Needle, Rigid |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |