Learn More
Gosselin™ Inoculating T-Shaped Spreaders
Codice prodotto. 11749515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Quantità per cartone: 1500
confezione da 2500
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11749515 Quantità per cartone: 1500 pezzi 1500
11774166 confezione da 2500 pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11749515 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore ETAT03
Spedizione stimata: 06-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For spreading over the surface of solid media in microbiological applications. Gosselin™ Inoculating T-Shaped Spreaders are manufactured from polystyrene plastic.
  • More precise
  • Sterile and disposable
  • Packed in tamper-evident ZIP bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso
Colore Green
Lunghezza (sistema metrico) 148 mm
Quantità Quantità per cartone: 1500
Forma A T