Learn More
Greiner Bio-One Ansa di inoculazione per la semplificazione delle procedure di raccolta e inoculazione
Descrizione
- Needles are ideal for picking up single colonies; Loops are ideal for picking up designated volume of culture
- Packaged individually or bulk
- Hydrophobic
- Temperature range: –20 to +60°C
- Sterilized by irradiation
- For single use only
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Volume | 1μL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Polistirene |
| Sterilità | Sterile |
| Size | Standard |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Ansa di inoculazione |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped |