Learn More
Greiner Bio-One Ansa di inoculazione per la semplificazione delle procedure di raccolta e inoculazione
In polistirene, per garantire resistenza e flessibilità. Le anse per inoculazione monouso Greiner Bio-One™ semplificano le procedure di raccolta e inoculazione.
218.00€ - 433.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Tipo di imballaggio | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Product Type | Tipo di imballaggio | Volume | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10217591
|
Greiner Bio-One
731161 |
Bianco | Ansa di inoculazione | Individually Wrapped | 1μL |
218.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10792142
|
Greiner Bio-One
731170 |
Blu | Ansa di inoculazione | Bulk |
433.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Gli aghi sono ideali per prelevare singole colonie; le anse sono ideali per prelevare il volume di coltura specificato
- In confezione singola o in stock
- Idrofobici
- Intervallo di temperatura: da –20 a +60 °C
- Sterilizzati per irradiazione
- Solo per uso singolo
Specifica
200 mm | |
Polistirene | |
Sterile | |
Sì |