Learn More
WTW™ inoLab™ Multiparameter Digital Benchtop Meters
Codice prodotto. 13593940
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di sonda:
Conductivity Cell
Not included
Optical IDS DO Sensor
pH Electrode, Cond.Cell
pH electrode SenTix 940
pH electrode SenTix 980
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di sonda Dimensione della confezione
13593940 Not included Pezzo
12623800 pH Electrode, Cond.Cell Pezzo
12636637 Optical IDS DO Sensor Pezzo
13503950 pH electrode SenTix 940 Pezzo
13513950 pH electrode SenTix 980 Pezzo
13523950 Conductivity Cell Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 13593940 Fornitore WTW™ N. del fornitore 1FD350
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Obtain uncompromised measuring accuracy of digital measurements of pH, ORP, dissolved oxygen (optical), BOD, conductivity and turbidity in the lab using the WTW™ inoLab™ Multiparameter Digital Benchtop Meters.
  • Highly suitable for digital measurements of pH, ORP, dissolved oxygen (optical), BOD, conductivity and turbidity in the lab
  • IDS technology allows optimized measurements and efficient documentation in the simplest manner
  • Offer the correct solution for pH, ORP, dissolved oxygen and conductivity measurements in the lab
  • Uncompromised measuring accuracy
  • Wireless ready, digital sensor recognition, smart sensor evaluation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Uscite Mini USB
Precisione (conduttività) ±0.05% della lettura
Precisione (DO) ±0.05% della lettura
Precisione (mV) ±0.3 o 0.05% della lettura
Precisione (pH) ±0.005
Punti di calibrazione (conduttività) 1
Punti di calibrazione (pH) Da 1 a 5
Certificazione/Conformità cETLus, CE
Dettagli di gestione dei dati 500 manuali/5000 automatiche con registrazione di ora/data
Tipo di display LCD
Intervallo (conduttività) Da 0 μS a 1000 mS
Intervallo (mV) ±1200 mV
Intervallo (pH) Da –2 a 20.001
Intervallo (salinità) Da 0 a 70 ppt
Intervallo (TDS) Da 0 a 1999 mg/l
Risoluzione (pH) 0.1/0.01/0.001
Include Misuratore con alimentatore universale, supporto e manuale operativo, software e cavo USB
Modello inoLab Multi 9310 IDS
Alimentazione 4 batterie tipo AA da 1.5 V
Tipo di sonda Not included
Product Type Multiparametro digitale da banco
Intervallo (DO) Da 0 a 90 mg/l
Risoluzione (conduttività) 3 cifre significative
Risoluzione (DO) 3 cifre significative
Risoluzione (mV) 0.1 mV
Risoluzione (resistività) 3 cifre significative
Risoluzione (salinità) 3 cifre significative
Risoluzione (TDS) 3 cifre significative
Precisione termica ±0.1
Temperatura (sistema metrico) operativa Da 0 a 50 °C
Risoluzione temperatura 0.1
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) L 24 x A 19 mm
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Profondità (sistema metrico) 8 cm
Peso di spedizione (sistema metrico) 8 kg
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz