Learn More
WTW™ inoLab™ pH Benchtop Meters
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11344093
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
240 x 190 x 80 mm
290 x 190 x 80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
11344093 240 x 190 x 80 mm Pezzo
11331832 290 x 190 x 80 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344093 Fornitore WTW™ N. del fornitore 1AA310
Discount Lab Supplies
Usa il codice promozionale 28170
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain precision measurements of pH and ORP with the documentation function to use in quality assurance, pharmaceutical industry, and everywhere GLP-supported documentation is required.
  • Precise pH meter with documentation function to use in quality assurance, pharmaceutical industry and everywhere GLP-supported documentation is required
  • Repeatable measuring results by automatic recognition of stable values
  • Monitoring of the optimum measuring range via CMC function
  • Secure and convenient operation via text menus in a bright graphic display
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include DIN connector for measurements/documentation according GLP/AQA, Battery, universal power supply, stand, operation manual, CD-ROM including software and USB cable
Precisione (Temperatura) ±0.1K
Precisione (mV) ±0.3, ±1
Precisione (pH) ±0.005, ±0.01
Dettagli di gestione dei dati Up to 10 records calibration memory, 500 manual datasets/5000 automatic memory
Da utilizzare con (applicazione) For measurements/documentation according GLP/AQA, AC and battery operation
Intervallo (pH) -2 to 20
Risoluzione (pH) -2 to 20 ±0.01, -2 to 19.999 ±0.005
Intervallo (mV) ±1200, ±0.3
Risoluzione (mV) ±(1200.0 ±0.3mV)
Calibration Points Da 1 a 3
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità CE, cETLUS
Protezione IP IP43
Dimensioni (L x P x A) 240 x 190 x 80 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg
Warranty 3 Years
Alimentazione Four 1.5V AA batteries or four 1.2V NiMH
Intervallo umidità relativa Yearly mean: <75%, 30 days/year: 95%, Other days: 85%
Compensazione della temperatura Automatic/Manual
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Sensore di temperatura DIN or BNC/4mm banana
Tipo Benchtop pH meter
Autonomia della batteria Up to 1000 hr. without backlight, 150 hr. with backlight