Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Apron Dispenser
Codice prodotto. 17770099 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Premium Apron Dispenser; Certifications/Compliance: ISO 9001; Depth (Metric): 125 mm; Height (Metric): 110 mm; Material: Stainless Steel; Width (Metric): 370 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
17770099 Premium Apron Dispenser; Certifications/Compliance: ISO 9001; Depth (Metric): 125 mm; Height (Metric): 110 mm; Material: Stainless Steel; Width (Metric): 370 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17770099 Fornitore Kolmi Hopen™ N. del fornitore 20.B1080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79€
    82.93€ / pezzi 1
    Risparmia 11.86€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Easily dispense your rolls of protective aprons with this premium dispenser.
  • Dispenses aprons with ease
  • Made of durable metal
Specifica
Profondità (sistema metrico) 125 mm
Larghezza (sistema metrico) 370 mm
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Materiale Stainless Steel
Certificazione/Conformità ISO 9001