Learn More
Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG pH Electrodes
Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extended operating life
- Precise measurement values
- Resistance to measurement problems at the diaphragm
- Built-in temperature sensor
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | K8S |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Tipo | InPro™ 3253i/SG pH Electrode |
| Include | Solution Ground |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Materiale | Vetro |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
| Certificazione/Conformità | CE Certified |