Learn More
inS3-54A18, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16490076
Marca: Medchem Express HY103128
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
inS3-54A18 is a potent STAT3 inhibitor, with anti-cancer properties.
Specifica
Materiale o nome chimico inS3-54A18
CAS 328998-53-4
Colore Orange
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H16ClNO2
Quantità 2 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (401.25 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=C/C1=C/C4=CC=C(Cl)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 373.83
Peso formulazione 373.83
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.