Learn More
Greiner Bio-One Insect (Drosophila) Breeding Conical Container
Codice prodotto. 13067683
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Polystyrene
Capacità (sistema metrico):
28 mL
68 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 605
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13067683 Polystyrene 28 mL -
10160331 Polystyrene 68 mL pezzi 605
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13067683 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 205101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    193.76€ / pezzi 1500
    Risparmia 39.24€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Ideally suited for the cultivation of Drosophila melanogaster.
  • Bottom part of container made of either polystyrene or polypropylene
  • Compatible with gas-permeable ceaprene stopper made of water-repellent material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Conical
Capacità (sistema metrico) 28 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 26 mm
Da utilizzare con (applicazione) Cultivation of Drosophila melanogaster
Altezza (sistema metrico) 64 mm
Materiale Polystyrene
Tipo Drosophila Breeding Container