Learn More
Miele Professional™ Insert
Codice prodotto. 13112280 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) unitSize
13112280 95 mm Pezzo
13192270 120 mm Pezzo
13102280 145 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13112280 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3830290
Spedizione stimata: 28-09-2026
Specifica
Product Type Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) G 7883, G 7893, G 7883 CD, G 7835 CD, G 7836 CD, 56 holders, 70mm H, spacing ca. 26mm
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema metrico) 485 mm
Quantità 1 Each