Learn More
Miele Professional™ Insert
Codice prodotto. 13192270 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
95 mm
120 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
13192270 120 mm Pezzo
13112280 95 mm Pezzo
13102280 145 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13192270 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3830270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    376.46€ / pezzi 1
    Risparmia 21.54€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 03-11-2026
Specifica
Product Type Insert
Da utilizzare con (apparecchiatura) 38 Petri dishes with diameter 100mm, for use in upper or lower basket
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema metrico) 460 mm
Quantità 1 Each