Learn More
Miele Professional™ Carrelli
Codice prodotto. 15430565 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
46 Beute
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15430565 46 Beute Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15430565 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 5892360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00€
    1500.13€ / pezzi 1
    Risparmia 129.87€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Carrelli E 960/1 per il supporto ottimale di beute a collo largo
  • Dotato di 20 ganci a molla grandi e 26 piccoli
  • Adatto per beute a collo largo e cilindri graduati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Inserto/modulo per vetreria a collo largo
Colore in acciaio inox
Capacità 46 Beute
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 522 mm
Altezza (sistema metrico) 185 mm
Larghezza (sistema metrico) 357 mm