Description
- Con fori 7 x 7 mm
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
Specifications
Specifications
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Altro inserto |
| Colore | Bianco |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio |
| Profondità (sistema metrico) | 429 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 429 mm |