Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10170641 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
429 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profondità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10170641 429 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10170641 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 6629670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20€
    77.76€ / pezzi 1
    Risparmia 4.44€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
Inserto A 12/1 con frangigetto per il lavaggio delicato di oggetti delicati
  • Con fori 7 x 7 mm
  • Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Altro inserto
Colore Bianco
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 429 mm
Larghezza (sistema metrico) 224 mm