Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10283223 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
210 portaoggetti
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità unitSize
10283223 210 portaoggetti Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10283223 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808600
Spedizione stimata: 16-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 134 per disporre in modo ottimale 210 portaoggetti
  • Adatto per disporre 210 portaoggetti
  • Dotato di 26 scomparti da 26 x 11 mm, spessore filo 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Altro inserto
Colore in acciaio inox
Capacità 210 portaoggetti
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm