Descrizione
- Larghezza maglie 1 mm
- Dotato di coperchio
- Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina |
| Dimensioni (L x P x A) | 225 x 150 x 55mm |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 225 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |