Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 12007076 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
445 x 180 x 110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12007076 445 x 180 x 110 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12007076 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3203500
Spedizione stimata: 01-12-2026
Inserto E 379 per il supporto di vari strumenti
  • Rete metall. 0,8 mm, largh. maglie 1,7 mm, telaio perim. 5 mm
  • Con 2 maniglie
  • Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Colore in acciaio inox
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina
Dimensioni (L x P x A) 445 x 180 x 110 mm
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 445 mm
Larghezza (sistema metrico) 180 mm