Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10262002 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
105 Vetri di orologi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
10262002 105 Vetri di orologi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10262002 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3830430
Spedizione stimata: 25-11-2026
Inserto E 403 per disporre in modo ottimale max 105 vetri di orologi
  • Adatto per 105 vetri di orologio con Ø 50 - 60 mm
  • Dotato di 36 astine a una distanza di 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale in acciaio inox
Product Type Inserto/modulo per vetri di orologi
Colore in acciaio inox
Capacità 105 Vetri di orologi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina
Profondità (sistema metrico) 445 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Larghezza (sistema metrico) 200 mm