Descrizione
- Dotato di coperchio
- scomparti di dimensioni 115 x 10 mm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Colore | in acciaio inox |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina |
| Dimensioni (L x P x A) | 350 x 102 x 93 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 93 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 102 mm |