Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10202841 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ogni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10202841 1 ogni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10202841 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808330
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Inserto E 106/2 per il supporto ottimale di vetreria dal collo largo, cilindri graduati ecc.
  • con 13 grandi ganci a molla alti 175 mm
  • La distanza tra i ganci a molla è di circa 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type E 106/2 Inserto 1/2
Modello E 106/2
Da utilizzare con (apparecchiatura) vetreriadal collo largo, cilindri graduati ecc
Include 13 grandi ganci a molla alti 175 mm (distanza tra i ganci a molla è di circa 85 mm)
Profondità (sistema metrico) 420mm
Altezza (sistema metrico) 186mm
Larghezza (sistema metrico) 180mm
Quantità 1 ogni