Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10384531 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ogni
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10384531 1 ogni Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10384531 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    196.28€ / pezzi 1
    Risparmia 18.72€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Inserto E 110 per il supporto ottimale di becher fino da 250 a 600 ml
  • per 10 becher 250 - 600 ml
  • con 10 x 3 aste di sostegno
  • Utilizzabile nel cesto inferiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type E 110 Inserto
Modello E 110
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 becher, 250 to 600mL
Profondità (sistema metrico) 460mm
Altezza (sistema metrico) 175mm
Larghezza (sistema metrico) 230mm
Quantità 1 ogni