Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 13111514 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13111514 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13111514 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    181.12€ / pezzi 1
    Risparmia 10.88€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Inserto E 106/1 per il supporto ottimale di vetreria dal collo largo, cilindri graduati ecc.
  • con 26 piccoli ganci a molla alti 105 mm
  • La distanza tra i ganci a molla è di circa 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Insert, Half
Modello E 106/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Flasks, graduated cylinder, bottles, etc.,
Profondità (sistema metrico) 410 mm
Altezza (sistema metrico) 116 mm
Larghezza (sistema metrico) 195 mm
Quantità 1 ciascuno