Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 10466784 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10466784 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10466784 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    267.40€ / pezzi 1
    Risparmia 22.60€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Inserto E 109 per il supporto ottimale di becher fino a 250 ml
  • per 21 becher fino a 250 ml
  • con 21 x 3 aste di sostegno
  • Utilizzabile nel cesto superiore e inferiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Inserto mezzo cestello E109
Modello E 109
Profondità (sistema metrico) 460 mm
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Quantità 1 ciascuno