Learn More
Miele Professional™ Inserto
Codice prodotto. 13172270 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 ciascuno
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
13172270 1 ciascuno Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13172270 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3808420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    196.28€ / pezzi 1
    Risparmia 18.72€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
Inserto E 111 per il supporto ottimale di becher fino da 600 a 1.000 ml
  • per 8 becher 600 - 1000 ml
  • con 8 x 3 aste di sostegno
  • Utilizzabile nel cesto inferiore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Insert, Half
Modello E 111
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8 Beakers, 600 to 1000mL
Profondità (sistema metrico) 460 mm
Altezza (sistema metrico) 205 mm
Larghezza (sistema metrico) 230 mm
Quantità 1 ciascuno