Descrizione
- Fit precisely
- Can easily be replaced
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Specifica
| Product Type | Insert |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | Inserts |
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuffs |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Novartos Multi |