Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Multi
The V4A Stainless Steel Inserts for Buerkle™ Novartos Multi fit precisely and can easily be replaced. Inserts are available in volumes from 0 to 2.0 ml.
Marca: Buerkle™ 5358-0000
128.16 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23267" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05250kg
Descrizione
- Fit precisely
- Can easily be replaced
- Stainless steel AISI 316L
Specifica
Insert | |
Si | |
FDA |
Stainless Steel (V4A) | |
0 mL | |
Novartos Multi |