Learn More
Abeba™ Insoles 3553
Codice prodotto. 15690128
Cambia vista
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
15690128 42 1 paio
15630128 36 1 paio
15640128 37 1 paio
15650128 38 1 paio
15660128 39 1 paio
15670128 40 1 paio
15680128 41 1 paio
15600138 43 1 paio
15610138 44 1 paio
15620138 45 1 paio
15630138 46 1 paio
15640138 47 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 15690128 Fornitore Abeba™ N. del fornitore 3553/42
Spedizione stimata: 17-12-2026
ESD dissipative insoles include antibacterial and antifungal properties due to active carbon.
  • Breathable textile
  • Blue
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Antistatic
  • Areal pressure absorption, climatising, comfortable
  • Benefit for joints, musculature, ligaments and spine
Specifica
Colore Blue
Materiale Textile
Size 42
Stile 3553