Learn More
R&D Systems™ INSTA-Blot Mouse Tissues
Codice prodotto. 18097054 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Membrane
2 Membrane
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18097054 1 Membrane Pezzo
18455252 2 Membrane pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18097054 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.68€
    676.20€ / pezzi 1
    Risparmia 96.48€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Applications: SDS-Page
  • Screening proteins from various mouse tissues
  • Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:
Screening proteins from various mouse tissues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) SDS-Page
Quantità 1 Membrane
Materiale PVDF
Product Line Novus