Learn More
Megro™ Instant Cold Compress, 15 x 25cm
Codice prodotto. 15935330
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 25 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15935330 15 x 25 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15935330 Fornitore Megro™ N. del fornitore MEG 600050
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Exceptionally useful for burns, bruises, local pain-killing, sprains, swelling, cramps, pulled muscles, toothaches and more.
  • For external use only
  • Avoid direct skin contact – wrap the compress in a thin cloth
  • Don’t store at temperatures below 0°C or above 45°C
  • Press bag on affected area and make the internal bag burst, then shake strongly so that contents intermingle
  • Single use only
Specifica
Product Type Cold Compress
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Pain relief of burns, bruises and more
Dimensioni (L x P) 15 x 25 cm