Learn More
Abcam InstantBlue™ Coomassie Protein Stain (ISB1L)
Codice prodotto. 32113177 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 mL
Dimensione della confezione:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32113177 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32113177 Fornitore Abcam N. del fornitore ab11921130mL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
InstantBlue™ (ISB1L) is a ready to use, ultra-fast and sensitive Coomassie Blue protein stain for polyacrylamide gels.
InstantBlue™ (ISB1L) is a ready to use, ultra-fast and sensitive Coomassie Blue protein stain for polyacrylamide gels.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 30 mL
Status giuridico RUO