Learn More
Instrument Check Standard 7 For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Y | 600μg/mL |
| Al | 100μg/mL |
| As | 100μg/mL |
| Cd | 100μg/mL |
| Co | 100μg/mL |
| Cr | 100μg/mL |
| Cu | 100μg/mL |
| Fe | 100μg/mL |
| K | 100μg/mL |
| Mg | 100μg/mL |
| Mn | 100μg/mL |
| Na | 100μg/mL |
| Ni | 100μg/mL |
| Pb | 100μg/mL |
| Zn | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Instrument Check Standard 7 |
| Imballaggio | Triple-leached LDPE bottle |
| Concentration or Composition Notes | Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantità | 500 mL |
| Grado | Environmental |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 2% HNO3: Al •100Glc mug/mL As •100Glc mug/mL Cd •100Glc mug/mL Cr •100Glc mug/mL Co •100Glc mug/mL Cu •100Glc mug/mL Fe •100Glc mug/mL Pb •100Glc mug/mL Mg •100Glc mug/mL Mn •100Glc mug/mL Ni •100Glc mug/mL K •100Glc mug/mL Na •100Glc mug/mL Y •600Glc mug/mL Zn •100Glc mug/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Instrument Check Standard 7
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Product intended for laboratory use only