Descrizione
Includes:
- Instrument Controller
- Spectral license for 3D data acquisition of diode-array UV and unit-resolution MS spectra
- Fraction collection
Specifica
Specifica
| Tipo | Chromatography Software |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LC, IC, and GC Instruments and Accessories |
| Certificazione/Conformità | 21 CFR |
| Linea di prodotti | Chromeleon 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Quantità | 1 Ea. |