Learn More
Hanna Instruments™ Kit per test a reagente delle acque Instrument
Allows users to achieve fast and accurate colorimetric measurements. Hanna Instruments™ Chlorine Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing are high-quality, pre-measured solutions for use with compatible benchtop and/or portable Hanna meters.
80.00€ - 220.00€
Specifica
Quantità 1 Set
Tipo Water Testing Kit
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) N. di test Range Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (applicazione) N. di test Range Prezzo Quantità e disponibilità  
11871020
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9576201
Free chlorine ultra low range determination 100 0 - 0.5 mg/l
80.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10856340
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9373403
Free and total chlorine high range determination 300 0.00 to 10.00mg/L free and total chlorine
181.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-03-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11831030
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9576101
Total chlorine ultra low range determination 100 0.000 to 0.500mg/L free chlorine
82.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
10234231
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9371103
Total Chlorine determination 300 0.00 to 5.00mg/L total chlorine
220.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11612620
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI93711D3
Total Chlorine (DPD3) determination 600 0.00 to 5.00mg/L total chlorine
97.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11756003
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9577101
Chlorine Ultra High Range determination 100 0 to 500mg/L (ppm) total chlorine
82.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11647110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hanna Instruments™
HI9577103
Chlorine Ultra High Range determination 300 0 to 500mg/L (ppm) total chlorine
208.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow accepted test methods for colorimetric determinations of total and/or free chlorine. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
  • Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
  • Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
  • Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
  • Reagent sets available for: Free and total chlorine (high range), Free chlorine (ultra low range), Total chlorine (ultra high range, ultra low range, undetermined range)
Specifica
Specifica
1 Set
Water Testing Kit