Learn More
Buerkle™ Instrument Server
Codice prodotto. 10564954 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Larghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensioni (L x P x A):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
10564954 190 mm 150 mm 190 x 150 x 17 mm Pezzo
10700593 240 mm 180 mm 240 x 180 x 17 mm Pezzo
11941661 268 mm 208 mm 268 x 208 x 17 mm Pezzo
10224591 355 mm 240 mm 355 x 240 x 17 mm Pezzo
10030521 428 mm 288 mm 428 x 288 x 17 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10564954 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 42303019
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provides clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts. ™°
Servers for various uses - wherever there is a need for clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts.
  • Melamine, white
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 190 x 150 x 17 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 17 mm
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Da utilizzare con Per la conservazione pulita di strumenti, apparecchiature, merci e parti di precisione
Lunghezza (sistema imperiale) 7.48 in.
Altezza (sistema imperiale) 0.66 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Autoclavabile Sì