Learn More
Buerkle™ Vassoio portastrumenti
Codice prodotto. 10780103 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
700 ml
500 ml
1000 mL
1800 mL
2300 mL
5500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10780103 2300 mL Pezzo
10640072 500 ml Pezzo
10582092 700 ml Pezzo
10753317 1000 mL Pezzo
10431103 1800 mL Pezzo
10000501 5500 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10780103 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 42302230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.05€
    29.15€ / pezzi 1
    Risparmia 14.90€
    33% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these trays wherever there is a need for clean storage of instruments, equipment, goods and precision parts. Ideal for various uses in laboratories, hospitals, pharmacies, the food and beverage industry.
  • Melammina
  • Vassoio bianco senza coperchio
  • Autoclavabile
  • Coperchio disponibile come accessorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2300 mL
Dimensioni (L x P x A) 350 x 250 x 40 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Materiale Melammina
Tipo Vassoio strumenti
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Da utilizzare con Per l’uso in laboratori, ospedali, industrie alimentari e aree in cui sia necessario uno stoccaggio accurato degli articoli
Lunghezza (sistema imperiale) 13.78 in.
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Forma Forma rettangolare
Larghezza (sistema imperiale) 9.45 in.
Autoclavabile Sì