Learn More
SHP Steriltechnik AG Instruments + Cooling Programme
Codice prodotto. 31908823
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Autoclaves
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31908823 Autoclaves Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908823 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 20.0000.000.170
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Special programme enables instruments to be sterilised quickly, followed by controlled cooling. It protects sensitive instruments from heat damage and allows them to be handled immediately after the autoclaving process.
  • Sterilisation of medical and laboratory instruments
  • Controlled cooling to protect heat-sensitive materials
  • Uniform steam penetration for reliable sterility
  • Reproducible results for laboratory and clinical applications
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclaves
Product Type Software