Learn More
Asecos™ Insulated Shelf For Cabinets ION-LINE
Codice prodotto. 31789610 Sfoglia Tutto asecos Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni interne (L x P x A):
487 x 440 x 39 mm
487 x 1040 x 39 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni interne (L x P x A) Dimensione della confezione
31789610 487 x 440 x 39 mm Pezzo
31789615 487 x 1040 x 39 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 31789610 Fornitore Asecos™ N. del fornitore 42202
Spedizione stimata: 18-12-2026
Designed for use in asecos ION-LINE safety storage cabinets typically for lithium-ion battery storage.
  • Sheet steel powder-coated RAL 7035
  • For model(s): IO90
  • For tall and medium-high cabinets body wide 1200
    • Dimensions exterior: W x D x H (mm) 1043 x 488 x 40
    • Dimensions interior: W x D x H (mm) 1040 x 487 x 39
  • Load capacity: 75.00 kg
  • For tall and medium-high cabinets body wide 600
    • Dimensions exterior: W x D x H (mm) 443 x 488 x 40
    • Dimensions interior: W x D x H (mm) 440 x 487 x 39
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 19.21 in.
Profondità (sistema metrico) esterno 488 mm
Depth (Metric) Interior 487 mm
Dimensioni interne (L x P x A) 487 x 440 x 39 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 40 mm
Altezza (sistema metrico) interno 39 mm
Capacità portata carico 25 kg
Peso (sistema imperiale) 9.92 lb.
Peso (sistema metrico) 4.5 kg
Larghezza (sistema imperiale) ripiano 17.44 in.
Larghezza (sistema metrico) ripiano 443 mm
Product Type Shelf