Learn More
Julabo™ Tubo isolato per bagni
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CF30, CF31, CF40, CF41 Cryo-compact circulator, F25-HE refrigerated/heating circulator |
| Gamma di temperatura | -50°C to +200°C |
| Tipo | Insulated Tubing |
| Include | M16 x 1 connector |
| Materiale | Metal |
| Size | 0.5 m |