Learn More
Julabo™ Tubo isolato per bagni
Codice prodotto. 10757234
Cambia vista
Click to view available options
Size:
0.5 m
1 m
1.5 m
Dimensione della confezione:
1.50m
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
10757234 1.5 m 1.50m
10727074 1 m Pezzo
10448223 0.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10757234 Fornitore Julabo™ N. del fornitore 8930222
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Insulated tubing for Julabo™ Cry-compact and refrigerated/heating circulator baths
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Circolatore compatto refrigerato CF30, CF31, CF40, CF41, Circolatore refrigerato/riscaldante F25-HE
Gamma di temperatura Da –50 a 2000 °C
Tipo Tubazioni coibentate
Include M16 x 1 connettore
Materiale Metal
Size 1.5 m