Learn More
Insulin R/CD220 Antibody (INSR/2277R), PerCP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604318 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604318 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604318 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308838PCP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Insulin R/CD220 Monoclonal antibody specifically detects Insulin R/CD220 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigene Insulin R/CD220
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone INSR/2277R
Coniugato PerCP
Formulazione PBS
Alias gene CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, insulin receptor, IR
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fragment of extracellular domain of human Insulin Receptor alpha (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P06213)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3643
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus