Learn More
Insulin Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit, Clone: IRDN/1980R, R&D Systems™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
Insulin Monoclonal specifically detects Insulin in Human, Mouse, Porcine, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigene | Insulin |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | IRDN/1980R |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Formulazione | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias gene | IDDM2, ILPR, insulin, IRDN, MODY10, proinsulin |
| Specie ospite | Rabbit |
| Vedi altri risultati |