Learn More
INT-767, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16477887 5 mg 5mg
16471387 50 mg 50mg
16435168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16477887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12434
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
INT-767 is a dual farnesoid X receptor (FXR)/TGR5 agonist with mean EC50s of 30 and 630 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico INT-767
CAS 1000403-03-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H43NaO6S
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.16 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (202.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCOS(=O)(O[Na])=O)[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)[C@H](CC)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C
Molecular Weight (g/mol) 494.66
Peso formulazione 494.66
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only