Learn More
MedChemExpress INT
Codice prodotto. 16411579
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16411579 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15920
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress INT(Iodonitrotetrazolium chloride) is used in various dehydrogenase colorimetric analysis of the electron acceptor.
Specifica
CAS 146-68-9
Solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (164.78 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic∣warming∣heat to 60°C) (insoluble)
Sinonimo Iodonitrotetrazolium chloride∣ p-Iodonitrotetrazolium Violet
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Quantità 1 g
Peso molecolare 505.7 g/mol
Product Type Biochemical Assay Reagents
Purity or Quality Grade 98.0%
Shipping Condition Room temperature