Learn More
Kartell™ Bottiglie per liquido di lavaggio con tubo integrato
Codice prodotto. 11994359
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11994359 500 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11994359 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0163400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    35.58€ / pezzi 10
    Risparmia 1.42€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from flexible translucent polyethylene. Kartell™ Integral Wash Bottles are easy to squeeze and grip.
  • Integral moulded tube 
  • Dispensing tip, which is provided with PE closure cap, can be cut back to increase flow
  • Cap can be use also with bottles series 15801 - 1631
  • Special shape for easy grip and stability
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Include Chiusura
Materiale Polietilene
N. per confezione 1 ciascuno
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL32
Closure Included Sì
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Spruzzatore