missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha 4/CD49d Antibody (Natalizumab) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18273618 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.2 mg
Dimensione della confezione:
0.20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18273618 0.2 mg 0.20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18273618 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP2759170.2MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Integrin alpha 4/CD49d Monoclonal specifically detects Integrin alpha 4/CD49d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Block/Neutralize.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Integrin alpha 4/CD49d
Applicazioni Flow Cytometry, Blocking Assay, Neutralization
Classificazione Monoclonal
Clone Natalizumab
Coniugato Unconjugated
Diluizione Flow Cytometry, Block/Neutralize
Formulazione PBS with 0.02% Proclin 300
Alias gene 269C wild type, CD49 antigen-like family member D, CD49d, CD49d antigen, CD49Dantigen CD49D, alpha-4 subunit of VLA-4 receptor, IA4, integrin alpha 4, integrin alpha-4, integrin alpha-4 subunit, Integrin alpha-IV, integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor), MGC90518, very late activation protein 4 receptor, alpha 4 subunit, VLA-4 subunit alpha
Simboli geni ITGA4
Specie ospite Rabbit
Immunogeno The RAMOS cell line, a non-EBV releasing cell line, injected into mice.
Quantità 0.2 mg
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3676
Test di specificità This antibody binds to the alpha 4 subunit of (alpha)4(beta)1 (also known as very late antigen 4 (VLA-4) or CD49d-CD29) and (alpha)4(beta)7 integrin
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.