Learn More
Integrin alpha V beta 6 Antibody (Av beta6 62ow.17), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18696559 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18696559 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18696559 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250450AF594
Rat Monoclonal Antibody
Integrin alpha V beta 6 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 6 in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Integrin alpha V beta 6
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone Av beta6 62ow.17
Coniugato Alexa Fluor 594
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse fibroblasts retrovirally infected with cDNA to human beta6 (3T3 beta6.19). Cells expressed a mouse/human av beta6 chimera.
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, Stem Cells
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3685
Target Species Human, Mouse (Negative)
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1