missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta 1/CD29 Antibody (265917), DyLight 350, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18501809 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18501809 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18501809 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2405D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rat Monoclonal Antibody

Integrin beta 1/CD29 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 1/CD29 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Integrin beta 1/CD29
Applicazioni Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Classificazione Monoclonal
Clone 265917
Coniugato DyLight 350
Diluizione Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD29, CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, FNRBVLAB, GPIIA, integrin beta-1, integrin VLA-4 beta subunit, integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includesMDF2, MSK12), MDF2, MSK12, very late activation protein, beta polypeptide, VLA-4 subunit beta, VLA-BETA
Specie ospite Rat
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse Integrin beta 1/CD29, Gln21-Asp728, Accession # P09055
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3688
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.