missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin beta-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Codice prodotto. 16870384 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16870384 20 μL 20µL
16860384 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16870384 Fornitore Proteintech N. del fornitore 125941AP20UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Integrins are heterodimeric proteins made up of alpha and beta subunits. At least 18 alpha and 8 beta subunits have been described in mammals. Integrin family members are membrane receptors involved in cell adhesion and recognition in a variety of processes including embryogenesis, hemostasis, tissue repair, immune response and metastatic diffusion of tumor cells. This gene encodes a beta subunit. Multiple alternatively spliced transcript variants which encode different protein isoforms have been found for this gene.

Specifica

Antigene Integrin beta-1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.65 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gene ITGB1
N. accesso geni P05556, P09055, P49134
Alias gene CD29, FNRB, GPIIA, Integrin beta 1, ITB1, ITGB1, MDF2, MSK12, VLA 4 subunit beta, VLA BETA, VLAB
Simboli geni ITGB1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Integrin beta-1 Fusion Protein Ag3078
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 16412, 24511, 3688
Target Species Mouse, Rat, Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.