Learn More
Integrin beta-3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Integrin beta-3 |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898384
|
Proteintech
18309-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16888384
|
Proteintech
18309-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
ITGB3 is involved in Glanzmann thrombasthenia (GT), a common inherited disease of platelet aggregation. It is characterized by mucocutaneous bleeding of mild-to-moderate severity. GT has been classified clinically into types I and II. In type I, platelets show absence of the glycoprotein IIb-IIIa complexes at their surface and lack fibrinogen and clot retraction capability. In type II, the platelets express the GPIIb-IIIa complex at reduced levels, have detectable amounts of fibrinogen, and have low or moderate clot retraction capability. The disease is caused by mutations affecting the gene represented in this entry.Specifica
Integrin beta-3 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
O54890, P05106 | |
16416, 29302, 3690 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
ITGB3 |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CD61, GP3A, GPIIIa, Integrin beta 3, Integrin beta-3, ITGB3 | |
ITGB3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |